Learn More
Thermo Scientific Chemicals Murexid Artikelnummer.: 10442401
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Murexid
Artikelnummer. 10442401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10442401
Marke: Thermo Scientific Chemicals 206890250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos bis Weiß
Beschreibung Kristalle und/oder Stückchen
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Typ Murexid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number206895000,206891000,206890250,206890050
ChargennummerA0463257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number206895000,206891000,206890250,206890050
ChargennummerA0459541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number206895000,206891000,206890250,206890050
ChargennummerA0393487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number206895000,206891000,206890250,206890050
ChargennummerA0407267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number206895000,206891000,206890250,206890050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Murexid >