missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MURC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.75 CHF - 386.68 CHF

Spezifikation

Antigen MURC
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16816935
Unterlagen ansehen
Proteintech
55464-1-AP-20UL
20 μL
136.75 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16806935
Unterlagen ansehen
Proteintech
55464-1-AP-150UL
150 μL
386.68 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

MURC induces RHOA activation and activates NPPA transcription and myofibrillar organization through the Rho/ROCK signaling pathway.
Spezifikation

Spezifikation

MURC
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
A2AMM0, Q5BKX8
347273, 68016
Peptide
Primary
-20°C
CAVIN4
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MURC
CAVIN4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
MURC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt