Learn More
Brady™ Mehrzweck-Vinyletiketten
Die farbigen Vinyletiketten sind in 12 Farben erhältlich und eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten, Komponenten, Typenschildern und allgemeinen Kennzeichnungen, bei denen verschiedene Farboptionen erforderlich sind.
Marke: Brady™ 174366
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Konzipiert für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit begrenzter Lösungsmittelexposition
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-439 Vinylmaterial
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M6C-500-439-GR | |
Ohne | |
Glanz | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
50 ft. | |
-94 °F bis +176 °F | |
0,0042 in. | |
50 ft. x 0,5 in. | |
15.24 m | |
12.7 mm |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Grün | |
Kontinuierlich | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Barcode-Etikettierung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung | |
Nein | |
Rechteck | |
-70°bis +80 °C | |
0.107 mm | |
50 ft. | |
0,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Vinyletiketten > Multipurpose Vinyl Label Tape; Color: Green; Dimensions (LxW): 50 ft. x 0.5 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur