Learn More
Scientific Industries SI™ MULTIPLE SAMPLE STARTER SET
Hält Proben beim Mischen fest. Scientific Industries SI™ Mehrfachproben-Starterset enthält einen Schaumstoffeinsatz für Mikroröhrchen und einen Schaumstoffeinsatz für Mikrotiterplatten, der entweder 60 Mikroröhrchen oder eine Mikrotiterplatte mit Standardfläche aufnehmen kann.
Marke:  Scientific Industries SI™ 504-0233-00
Artikelnummer. 10223121
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse
  • 152 mm-Plattform
  • Mikroröhrchen-Schaumstoffeinsatz
  • Mikrotiterplatten-Schaumstoffeinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Vortex-Genie 2 Mischer-Produktfamilie, Vortex-Genie Pulse
  • 1 Schaumstoffeinsatz für Mikroröhrchen - für 60 Mikroröhrchen
  • 1 Mikroplatten-Schaumstoffeinsatz - für 1 Mikrotiterplatte mit Standardfläche geeignet
Plattformbefestigung 15577315
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Scientific Industries SI™ MULTIPLE SAMPLE STARTER SET >