Learn More
UVP Multiple Ray Lamp MRL-58 UVP
Marke:  UVP 95-0313-02
Artikelnummer. 10340665
  • 754.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen, Spannung
Spezifikation
Spezifikation
115 V
365/254 nm
Fünf Röhrchen
Mehrfachstrahllampe
8 W
Weiß
MRL-58
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Multiple Ray Lamp MRL-58 UVP > Modell:MRL-58; Spannung:115V