Learn More
WTW™ Tragbares MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter-Messgerät, Set C
Die tragbaren WTW™ MultiLine™ Multi IDS Multiparameter-Messgeräte, Set C, verfügen über zwei universelle Messkanäle für die gleichzeitige Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und/oder Trübung.
Marke:  WTW™ 2FD56C
2259.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15502026
  • 2430.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei Kanäle und vier Parameter zur gleichzeitigen Durchführung mehrerer Messaufgaben
  • Die galvanische Trennung der Sensoreingänge verhindert Störung des Messsignals
  • Bereit für kabellosen Betrieb zur optionalen Verwendung mit Funkmodulen in Verbindung mit IDS-Steckkopfsensoren, die für Messungen an ungünstigen Orten unabhängig von Kabeln sein müssen
  • Batterie- oder Netzbetrieb für den Einsatz vor Ort oder im Labor
  • Datenübertragung per USB-Stick oder USB-Verbindung
  • Die farbige grafische Anzeige bietet Messwerte sowie zusätzliche Informationen wie Sensorposition, CMC und QSC
  • Die Rückverfolgbarkeit einzelner Messwerte kann durch Aktivierung der Benutzerverwaltungsfunktion unterstützt werden
  • Im Lieferumfang enthalten sind der MultiLab™ Importer für den Import von Daten über Excel™ sowie über den MultiLab™ Benutzer (Benutzerverwaltung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-USB-B, USB-A
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
Messgerät, mit SenTix™ 940 und TetraCon™ 925 Elektroden
Stromversorgung mit großer Reichweite, 4 x 1,2-V-NiMH-Akku oder über Mini-USB-B
Abhängig vom jeweiligen IDS-Sensor
2
pH, ORP, gelöster Sauerstoff und/oder Trübung gleichzeitig, ORP, Dissolved Oxygen, Turbidity
Multi 3620 Satz C
Tragbares Multiparameter-Messgerät
Name des Produkts
WTW™ Tragbares MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter-Messgerät, Set C > 2 Kanäle