Learn More
Brady™ Multifunktionales Zubehör für M210 und M211
Use this multifunctional tool to operate your label printer with one hand, leaving your other hand free.
Marke:  Brady™ 170424
Artikelnummer. 17693215
  • 45.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The multifunctional accessory for Brady™ Label Printers consists of a magnet, flashlight, stand, belt loop and pole strap.
  • Ideal for an on-the-go labeling environment
  • Built in LED flashlight helps you create labels in low-lit areas
  • 2 AAA batteries required (not included)
  • Compatible with Brady™ BMP™21, BMP™21-LAB, M210, and M210-LAB Label Printers
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Magnet, Taschenlampe, Ständer, Gürtelschlaufe, Befestigungsschlaufe
M210-TOOL
BMP21 Etikettendrucker, Brady M210 Etikettendrucker
2011/65/EU und 2015/863
Name des Produkts
Brady™ Multifunktionales Zubehör für M210 und M211 > Multifunctional Tool; Certifications/Compliance: 2011/65/EU and 2015/863; Color: Black; For Use With (Equipment): BMP™21 and M210 Label Printers; Includes: Magnet, Flashlight, Stand, Belt Loop, Pole Strap