Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop DW Reagenziendispenser
Der Thermo Scientific Multidrop DW Reagenziendispenser ist ultraschnell und eignet sich für das wiederholte Dispensieren großer Volumen in Anwendungen für Biotechnologie- und Pharmazeutik-Labore.
Marke:  Thermo Scientific™ 5840177
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11550725
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific Multidrop DW Reagenziendispenser ist ultraschnell und eignet sich für das wiederholte Dispensieren großer Volumen in Anwendungen für Biotechnologie- und Pharmazeutik-Labore.
Der Multidrop DW Reagenziendispenser beschleunigt Assays in großem Umfang durch Gewährleistung einer unübertroffenen Präzision und Genauigkeit beim wiederholten Dispensieren großer Volumen.
Der Multidrop DW kann verschiedene Flüssigkeiten im Volumenbereich von 20 bis 995 μl in 96 Standard- und Deepwell-Platten dispensieren.
  • Eine präzise Dispensierung gewährleistet qualitativ hochwertige Assay-Ergebnisse und reproduzierbare Daten
  • Der breite Volumenbereich bietet für Assays, die höhere Volumina erfordern, Flexibilität und erhöhte Geschwindigkeit
  • Durch schnelle Platten- und Volumenauswahl in Verbindung mit einfacher Wartung lassen sich mit dem Multidrop DW Assays schnell und einfach einrichten
Komfortable, autoklavierbare Dispensierkassette
  • Abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal Dispensierkassette gewährleistet sterile Bedingungen und vermeidet Kreuzkontamination
  • Alle Reagenzien können in die Reagenzflasche zurückgespült werden, damit ein Verlust teurer Reagenzien vermieden wird
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch (Kat.- Nr. 24072670)
Zellbasierte Assays; Substanzlagerung; Genomik- und Proteomikforschung; ELISA-Assays; Mikrobiologische Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20µLl: ±2% (typical); 100µL: ±1% (typical); 900µL: ±1% (typical)
8
5 μl
96-well plates; 96-deep well plates; 1.1mL tubes in 96 tube rack; Micronic 96-place tube racks
96-well plate: 20µL in 5 seconds; 50µL in 8 seconds; 300µL in 26 seconds; 900 µL in 74 seconds
In 12.2 .
7,1 in.
In 12.6.
£ 13,7
100 to 120V 50/60Hz
50/60Hz
Reagent Dispenser
20 bis 995μL
RS-232
20μL: CV≤1.5% (typical), 100μL: CV≤1% (typical), 900μL: CV≤0.5% (typical)
< 7 ml
31cm
18cm
32cm
6.2kg
100 bis 120 V
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Multidrop DW Reagenziendispenser >