Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL Reagenzspender, 50 nl bis 50 μl
Der Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL Reagenzien-Dispenser bietet allen Labors eine präzise und konsistente Dispensierung mit hohem Durchsatz für einen Volumenbereich von 50 nl bis 50 μl.
Marke: Thermo Scientific™ 5840400
29830.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erleben Sie eine präzise und konsistente Dispensierung mit hohem Durchsatz für alle Labors mit dem Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL Reagenzien-Dispenser. Der Combi nL ist ein Reagenzien-Dispenser im Nano- bis Mikroliter-Volumenbereich von 50 nl bis 50 μl. Er erweitert die Palette der marktführenden Multidrop Produktfamilie und ermöglicht eine präzise, akkurate und zuverlässige Dispensierung niedriger Volumen für Pharmazeutik- und Biotechnologie-Labors.
Hauptmerkmale:- Bietet eine Dispensierung geringer Volumen im Bereich von 50 nl bis 50 μl in 96-, 384- und 1536-Well Platten
- Liefert Assay-Daten von höchster Qualität
- Höhere Flexibilität— reproduzierbares Dispensieren in Platten mit unterschiedlicher Höhe ermöglicht das Befüllen von Reihen, Spalten oder einzelnen Wells mit der anwenderfreundlichen FILLit Software
- Problemloses Dispensieren—die visuelle, symbolbasierte integrierte Benutzeroberfläche ermöglicht ein einfaches Einrichten, Verwenden und Beibehalten von Funktionen
- Geringere Reagenzienkosten—Dispensieren geringer Volumen, minimales Totvolumen und die Rückflussfunktion gewährleisten eine effektive Nutzung teurer Reagenzien
- Hoher Durchsatz—schnelles Dispensieren in Verbindung mit vollständiger Kompatibilität mit automatisierten Systemen gewährleistet höhere Durchsätze für Labore, die Assayformate mit geringen Volumen benötigen
Empfohlen für:
Assay-Entwicklung; Primär- und Sekundär-Screening; Genomik- und Proteomikforschung; PCR-Einrichtung; Entwickeln von Sequenzierungsreaktionen; Zellbasierte Assays
Spezifikation
< 1 μ l : ± 5% , > 1 μ l ± 2 % | |
Multidrop Combi nL Reagenzien-Dispenser für geringe Volumen | |
in 1 nl-Schritten 50 - 999 nl, in 10 nl-Schritten 1,00 - 9,99 µL, in 100 nl-Schritten 10,0 - 50,0 µL, FILLit Software in 1 nl-Schritten | |
96-, 384- und 1536-Well Platten | |
384-Well Platte: 50 nl in 6 Sekunden, 1 μl in 8 Sekunden und einer 1536-Well Platte: 50 nl in 21 Sekunden, 1 µl in 27 Sekunden | |
14 in. | |
8,6 in. | |
14,8 in. | |
21,2 lb. |
Reagenzdispenser | |
50 nl bis 50 μl | |
Serielle RS232-Schnittstelle, USB | |
50 nl: VK≤10%, 0.5μL:CV≤5%, 1-10μL:CV≤4%, >10 μL: VK< = 2 % | |
< 1,2 ml | |
35,5 cm | |
22 cm | |
37,5 cm | |
9,6 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
838-8222 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5840400 |
838-8221 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5840400 |
838-8223 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5840400 |
838-8224 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5840400 |
838-8227 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5840400 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%