Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Combi-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ 24073290
662.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette | |
Dispensierkassette mit Kunststoffspitze, dünne Schläuche | |
0,5 bis 50 μl | |
<1 mL |
10-Mal autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar, 20 Min. | |
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche | |
Multidrop Kombi, Multidrop Mikro | |
Spitze: 0,22 mm, Schläuche: 0,4 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.