Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ 384 Reagenzien-Dispenser
Erhöhen Sie die Produktivität mit dem Thermo Scientific™ Multidrop™ 384 Reagenzien-Dispenser. Er bietet kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsdispensierung verschiedener Flüssigkeiten mit hervorragender Präzision und Kompatibilität mit automatisierten Systemen.
11307.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagent Dispenser |
---|---|
Genauigkeit | 5µL: ±3% (typical), 20µL: ±2% (typical), 100µL: ±1% (typical) |
Kanäle | 8 |
Volumen (metrisch) | 5 bis 395μL |
Schritten | 5 μl |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11530725
|
Thermo Scientific™
5840157 |
100 bis 120 V | N/A | ||||||
Beschreibung
Erhöhen Sie die Produktivität mit dem Thermo Scientific™ Multidrop™ 384 Reagenzien-Dispenser. Er bietet kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsdispensierung verschiedener Flüssigkeiten mit hervorragender Präzision und Kompatibilität mit automatisierten Systemen.
Der Multidrop 384 Reagenzien-Dispenser dosiert ein breites Sortiment an Lösungen in 96- und 384-Well Platten über einen Volumenbereich von 5 bis 395 µl und garantiert so eine zuverlässige Mikrovolumen-Dispensierung für pharmazeutische und biotechnologische Labore.- Präzise und reproduzierbare Dispensierergebnisse
- Ultraschnelles Dispensieren gewährleistet höhere Probendurchsätze
- Einfaches Einrichten mit schneller Platten- und Volumenauswahl
- Einfache Integration mit verschiedenen automatisierbaren Systemen ermöglicht höhere Durchsätze
Praktische, autoklavierbare Dispensierkassette:
- Abnehmbare und autoklavierbare Achtkanal-Dispensierkassette gewährleistet sterile Bedingungen und vermeidet Kreuzkontamination
- Alle Reagenzien können in die Reagenzflasche zurückgespült werden, damit ein Verlust teurer Reagenzien vermieden wird
Inhalt:
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch (Kat.-Nr. 24072670)
Empfohlen für:
- Assay-Entwicklung
- Primäres und sekundäres Screening
- Substanzlagerung
- Genom- und Proteom-Forschung
- Zellbasierte Assays
- ELISA-Assays
Spezifikation
Reagent Dispenser | |
8 | |
5 μl | |
96 - , 384 -Well-Platten | |
96-well plate: 20µL in 5 seconds, 50µL in 8 seconds and 384-well plate: 20µL in 20 seconds, 50µL in 25 seconds | |
In 12.2 . | |
6.1 in. | |
In 12.6. | |
£ 13,7 | |
50/60Hz |
5µL: ±3% (typical), 20µL: ±2% (typical), 100µL: ±1% (typical) | |
5 bis 395μL | |
RS-232 | |
5μL: CV≤10% (typical), 20μL: CV≤1.5% (typical), | |
<7 ( Reagenz Recovery-Option ) ml | |
31cm | |
15.5cm | |
32cm | |
6.2kg |