Learn More
IKA™ MultiDrive BL 2000 T Mischgefäß
Das Gefäß mit Mischmesser ist besonders nützlich in Kombination mit IKA MultiDrive Basic für das Nassmahlen in einer Vielzahl von Anwendungen, wie Fleisch, Wurst, Sojabohnen, Silage, Gemüse. Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und eine individuelle Einstellung der Temperaturgrenze.
Marke: IKA™ 0025003962
512.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und eine individuelle Einstellung der Temperaturgrenze. Dies ist besonders bei temperaturempfindlichen Materialien von Bedeutung.
- Alle Teile können in einem Geschirrspüler gereinigt werden. Das Messer lässt sich für eine intensive Reinigung leicht zerlegen.
- Im Lieferumfang ist ein Standard-Mischmesser aus Edelstahl enthalten.
Spezifikation
2.000 ml | |
5 Mohs | |
Edelstahl | |
Max: 7 mm |
220 x 180 x 280 mm | |
Temperatursensor | |
BL 2000 T |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%