Learn More
Ratiolab™ Multibox™ultra Aufbewahrungssystem
Eine Platz und Kosten sparende Option zum bequemen und sicheren Pipettieren und Sterilisieren.
Marke:  Ratiolab™ 8030170
Artikelnummer. 13496888
  • 9.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Hält die Spitzen in Kunststoffmatrizen
  • Praktische und sichere Pick-Up-Funktion für Spitzen, auch mit 8- und 12-Kanal-Pipettierern
  • Zum Entfernen der Spitze kann die staubdichte Klappabdeckung ganz oder teilweise über den Schiebemechanismus geöffnet werden
  • Für Pipettenspitzen bis zu 1000 μl
  • Einzeln erhältlich
  • Lieferung 75 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Autoklavierbar
Aufbewahrung und Sterilisation
1/Pckg.
6 x 10
Rot
Pipettenspitzen bis zu 1000μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Multibox™ultra Aufbewahrungssystem > Spitzen bis 1000 uL