Learn More
Fisherbrand™ Multi-Tube Rack
GREENER_CHOICE
Das Fisherbrand™ Multi Tube Rack ist das flexibelste Gestell, das für eine Vielzahl von Röhrchendurchmessern und -höhen entwickelt wurde. Es fasst praktisch alle Markenröhrchen von 10 - 30 mm in verschiedenen Höhen.
Marke:  Fisherbrand™ 120817
46.81 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17181902
  • 52.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswechselbare Gestelleinsätze für Röhrchen halten mehrere Röhrchengrößen fest an ihrem Platz, um dem Techniker das ständige Wechseln zwischen den Probengefäßen zu erleichtern
  • Die dreh- und schwenkbaren Gestelleinsätze ermöglichen ein bequemeres Pipettieren und eine bessere Sicht
  • Einzigartiges Teardrop-Well Design, das einen besseren Halt der Röhrchen ermöglicht
  • Alphanumerisches Raster zur schnellen Identifizierung und Entnahme von Proben
  • Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Autoklavierbar
Tubes (5 to 50 mL)
6 und 20
Keine
Unsteril
30,9 x 10,7 x 7,7 cm
12,2 in.
4,2 in.
3 in.
1 x 6, 2 x 10
Blau/Natürlich
Polypropylen
Rechteckig
Nein
Tubes
30.9 cm
10.7 cm
7.7 cm
13 mm, 17 mm und 30 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Multi-Tube Rack > Farbe: Blau/Natürlich