Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1290K-1500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839241
  • 954.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • 316 Edelstahlkonstruktion
  • Verschiedene Probenvolumina
  • Verschiedene Längen des Probenehmers
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Mehrstufiger Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Hinweis: Es sind 4 Einsätze erforderlich. Einsätze nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Mehrstufen-Pulverprobenehmer
Edelstahl (316L)
40 mm
1.500 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Multi Thief > LengthMetric: 1500 mm