Learn More
Multiroir Controlec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoffschale
Leicht, einfach zu handhaben und sehr robust für intensive Nutzung. Multiroir Controllec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoff mit beispielloser Tragfähigkeit, hochwertigen Rädern und ergonomischen Griffen für maximalen Komfort und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Branchen.
Marke:  Multiroir Controlec™ 65001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15588933
  • 350.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mehrzweck-Kunststoffwagen eignen sich für eine Vielzahl von Tätigkeitsbereichen, wie z. B. Labors, Industrie, Medizin, Restauration usw. Die unschlagbaren technischen Merkmale umfassen:
  • Aluminiumrahmen und robuste Polypropylen-Tabletts
  • Grau oder schwarz
  • 2-Tablett- oder 3-Tablettwagen
  • Zwei Tablettgrößen: 850 x 480 mm oder 1100 x 520 mm
  • Unübertroffene Beladungskapazität: 80 kg pro Tablett und 250 kg pro Wagen
  • 4 Kugelgelagerte Schwenkräder: Durchmesser 100 mm, 2 mit Bremsen
  • Der Mehrzweck-Kunststoffwagen wird zerlegt geliefert—leicht zu montieren
Spezifikation
Spezifikation
80 kg
Grau
Aluminium
1100 mm
Aluminium
2
15 kg
520 mm
Mehrzweckwagen
1100 x 520 x 950 mm
950 mm
250 kg
4
Polypropylen
Kugellager, zwei mit Bremsen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoffschale > Mehrzweckwagen: 2 Einlegeböden; 1100 x 520 x 950 mm, grau