missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scotch-Brite™ Multi Purpose Microfiber Wipes 2030

Can be used dry or damp to effectively remove oil, grease, dirt, water, and dust from all common cleaning surfaces. They're soft and flexible with a pleasant touch, and resists to autoclave.

Marke:  Scotch-Brite™ 7000043138

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17198590

  • 367.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Speziell für die effiziente Aufnahme von Staub, Schmutz, Fingerabdrücken, Fett, Öl und Feuchtigkeit von Oberflächen
  • In vielen Fällen sind keine Reinigungsmittel erforderlich
  • Sehr effektiv bei der Trockenreinigung
  • Leicht abzuspülen
  • Bis zu 200 Mal bei 95 °C maschinenwaschbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Wischtücher
Blau
Reinigung von allgemeinen Oberflächen
Maschinenwaschbar
Mikrofaser
400 x 300 mm
10/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote