Learn More
Thermo Scientific™ Power Adapters for Digital Vortex Mixers
Power adapters for Digital Vortex Mixers
Marke:  Thermo Scientific™ 88870124
68.93 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16338816
  • 72.56 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Power adapters for Digital Vortex Mixers, which offer accurate and efficient sample mixing
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Serviceleistungen
2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EU-, UK-, CN-Stecker
Schwarz
Digitaler Vortexmischer
Je 1
Kunststoff, Kabel, Gummi, Schraube
Mehrfachnetzteile 220 V
Netzadapter
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Power Adapters for Digital Vortex Mixers >