Learn More
Multiionen-Anionen-IC-Standardlösung in H2O, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041693.AE
298.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15476375
  • 315.00 CHF / 100 Milliliter
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Multi Ion anion IC standard solution in H2O
Flüssig
Miscible with water
Br-, Cl-, F-, NO3-, PO4-3 and SO4-2at 100μg/mL. Keep refrigerated
MFCD00144814
100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1539569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number041693.AE
Chargennummer1525315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number041693.AE
Chargennummer1517349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number041693.AE
Chargennummer1510709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number041693.AE
Chargennummer1499458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number041693.AE
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiionen-Anionen-IC-Standardlösung in H2O, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ > 100 ml