Learn More
Multi-Element QC-21 Check-Standardlösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
461.00 CHF - 1040.56 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Multi-Element QC-21 Check Standard Solution
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00803610
Konzentration Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
UN-Nummer UN3264
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11364038
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041328.AE
100 mL
461.00 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11490381
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041328.AP
500 mL
1040.56 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution is used as a certified reference material or quality control check standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). It is also used in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and flame or furnace atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution
MFCD00803610
UN3264
Specpure™
Flüssig
Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
Miscible with water
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Multi-Element QC-21 Check-Standardlösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals