Learn More
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen - Standardlösung für die Cation, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical CM1773
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen Standardlösung mit 4 Komponenten: 10 mg/kg Lithium (Li+), Natrium (Na+), Kalium (K+), Kalzium (Ca2+) für die Ionenchromatographie H2O-MatrixSpezifikation
Four Components Solution | |
Flasche | |
Multi-component Cationic Standard Solution | |
H2O |
10mg/Kg of each component | |
250 mL | |
Lithium, Sodium, Potassium, Calcium | |
Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ionische Chromatographie mit mehreren Elementen - Standardlösung für die Cation, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur