Learn More
Heidolph™ Multi-channel Cassette
For use with multi-channel pumps
Marke:  Heidolph™ 524-90021-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10239461
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Die Durchflussraten variieren je nach Kassettengröße
  • Geeignet für Schläuche mit 0,9 oder 1,6 mm Wandstärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,24 bis 27 ml/min
Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
M
Cassette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Multi-channel Cassette > Kassette, mittelgroß