Learn More
Thermo Scientific™ Mehrzellen-Zubehör für GENESYS™140/150/180 und BioMate™160 Spektralphotometer
Beschleunigen Sie Ihre Analyse mit Messungen mit hohem Durchsatz.
Marke: Thermo Scientific™ 840-314700
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Beschleunigen Sie Ihre Analyse mit Messungen mit hohem Durchsatz.
Spezifikation
Platz für vier rechteckige Küvetten mit großer Schichtdicke bis zu 50 mm. Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit Niedrigvolumen-Küvetten (<3.5 ml) oder anderen Küvettenhaltern. | |
4-Positions-Karussell mit Haltern für Langwegzellen | |
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | |
Bis zu 4 Vierkantzellen mit langer Pfadlänge (bis zu 50 mm) |