Learn More
WTW™ Multiparameter-Messgeräte
Das perfekte Messgerät für Umweltanwendungen
3030.00 CHF - 3145.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (ISE) | 0.000 bis 999999 μmol/l |
---|---|
Akkutyp | AA |
Kalibrierung | Automatisch/manuell |
Kalibrierpunkte (pH) | ± 2,000 bis 19.999 |
Displaytyp | LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15337093
|
WTW™
2FA311 |
Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1,5 V AA-Netzteil, Set mit 1 Stück |
3030.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15357093
|
WTW™
2FA312 |
Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1.5 V AA-Netzteil, 2er-Satz |
3145.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Zur Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch)
- Perfektes Messgerät für Umweltanwendungen in der Boden- und Oberflächenwassermessung, Aquakultur, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielem mehr
- Mit Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1.5 V AA-Netzteil, 2er-Satz
- Automatische/manuelle Kalibrierung
Spezifikation
0.000 bis 999999 μmol/l | |
Automatisch/manuell | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
0.000 bis 1000 μS/cm | |
-2,000 bis 19,999 | |
0 bis 199,9 g/l | |
Zwei | |
Multi 3320 | |
Multiparameter-Messgerät | |
0 bis 199,9 g/l |
AA | |
± 2,000 bis 19.999 | |
IP 67 | |
-2500–2500 mV | |
0,0 bis 70,0 | |
Für die Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch) ist ein perfektes Messgerät für Umweltanwendungen in der Boden- und Oberflächenwassermessung, Aquakultur, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielem mehr. | |
Bis zu 10 Kalibrierungsdatensätze | |
1,5V | |
0,000 bis 999999 μmol/l |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Multiparameter-Messgeräte