Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen
Nabertherm-Öfen sind aus fachmännisch gefertigten, hochwertigen Materialien hergestellt und einfach zu bedienen.Die Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial ermöglicht einen energiesparenden Betrieb und schnelle Heizzeiten durch geringe Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.
Marke: Nabertherm™ L-095K4ANL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beheizung von zwei Seiten durch keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt und leicht austauschbar ist.
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Ausgestattet mit einer Klappe (L) oder einer Hubtür (LT)
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Einstellbarer Lufteinlass in der Tür integriert, Abluftauslass in der Ofenrückwand
- Lieferung mit B510-Controller mit vier Programmen und fünf frei programmierbaren Rampen oder C550 mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
- Beide Regler verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle und bieten Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen
- Alternative Ofengrößen und Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
B510 | |
1400 °C | |
Klapptür | |
525 x 530 x 630 mm | |
3500 W |
9 l | |
Ofen | |
250 x 250 x 170 mm | |
230 V |
CE_17387879.pdf
DateigrößeVersion: 124 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 124 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelöfen > Fassungsvermögen:9 l; B510-Controller; bis zu 1400 °C; Klappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur