Learn More
Nabertherm™ Muffelofen mit Hubtür, 1300 °C
Muffelöfen sind zuverlässige und langlebige Allrounder im Labor und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Prozessen im Bereich der Materialforschung und Wärmebehandlung.
5960.00 CHF - 6490.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
---|---|
Typ | Ofen |
Modell | Hubtür |
Elektrische Anforderungen | 1 Phase |
Spannung | 220/240 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17377879
|
Nabertherm™
L-095H3ANO |
9 l |
6490.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17327899
|
Nabertherm™
L-155H3ANL |
15 l |
5960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Optimale Temperaturkonstanz von +/- 5K bei geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
- Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
- Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
1300 °C | |
Hubtür | |
220/240 V |
Ofen | |
1 Phase | |
50/60 Hz |