missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Muffelofen SKM mit Hubtür

Zur Verwendung mit Anwendungen mit aggressiven Substanzen. Der Ofen enthält einen Keramikmuffel mit integrierter Beheizung von vier Seiten.

Marke:  Nabertherm™ LM095H1ANL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17397989

  • 5565.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Höchsttemperatur:1100 °C
  • Muffelöfen von vier Seiten beheizt
  • Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Klapptür kann als Arbeitsplattform oder Hubtür verwendet werden
  • Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation

Spezifikation

B510
1100 °C
505 x 490 x 900 mm
9 l
240 x 230 x 170 mm
50 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelofen SKM mit Hubtür > B510 Controller

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt