missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Muffelofen SKM mit Hubtür
Zur Verwendung mit Anwendungen mit aggressiven Substanzen. Der Ofen enthält einen Keramikmuffel mit integrierter Beheizung von vier Seiten.
Marke: Nabertherm™ LM095H1ANO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1100 °C
- Muffelöfen von vier Seiten beheizt
- Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Klapptür kann als Arbeitsplattform oder Hubtür verwendet werden
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
C550 | |
1100 °C | |
505 x 490 x 900 mm |
9 l | |
240 x 230 x 170 mm | |
50 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelofen SKM mit Hubtür > C550-Controller
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur