Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES
Perform susceptibility testing with a full range of supplies, including this broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
138.00 CHF - 621.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES |
---|---|
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Testtyp | Microbial Susceptibility |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15351186
|
Thermo Scientific™
YT3462-05 |
100 x 5 mL |
569.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15781368
|
Thermo Scientific™
YT3462-10 |
10 x 11 mL |
138.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15466584
|
Thermo Scientific™
YT3462 |
100 x 11 mL |
621.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.Die VersaTREK™ und Sensititre Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie schnell die benötigten Produkte und hochwertigen Ergebnisse, die für Ihr Labor unabdingbar sind.
Spezifikation
Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES | |
Mikrobiologische Medien | |
Microbial Susceptibility |