missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC5AC Monoclonal Antibody (58M1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen MA135707
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The antibody 2-25LE reacts with Lewisb blood group antigen, a carbohydrate determinant carried on both glycolipids and glycoproteins, detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals.
Spezifikation
MUC5AC | |
Monoclonal | |
0.1 mg/mL | |
PBS with 0.02% sodium azide | |
P98088 | |
MUC5AC | |
Mucin isolated from ovarian cyst fluid. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
58M1 | |
Unconjugated | |
MUC5AC | |
2210005L13Rik; gastric mucin; LeB; lewis B blood group antigen; LOW QUALITY PROTEIN: mucin-5AC; major airway glycoprotein; MGM; MUC5; MUC5AC; MUC-5AC; mucin; mucin 5, subtypes A and C; mucin 5, subtypes A and C, tracheobronchial/gastric; mucin 5ac; mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming; mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming pseudogene; mucin-5 subtype AC, tracheobronchial; Mucin-5AC; TBM; Tracheobronchial mucin | |
Mouse | |
purified | |
RUO | |
4586 | |
4° C | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
MUC5AC Monoclonal Antibody (58M1), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur