Learn More
Mu-Chlor-mu-Methylenbis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminium, 0.5 M in Toluol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425230
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Mu-Chlor-mu-Methylenbis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminium, 0.5 M in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425230
25 mL
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Artikelnummer. 11425230
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044506.AC
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67719-69-1 | C13H18AlClTi
μ-Chloro-μ-methylenebis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminum is used in organic synthesis for carbonyl methylenation, A versatile methylenation reagent for the conversion of ketones and aldehydes to olefins, it offers facile reaction with hindered ketones and allows the conversion of esters to vinyl ethers. Tebbe reagent can be used to olefinate aldehydes, to methylenate a chiral polyhydroxyketone with high diasteroselctivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67719-69-1
Summenformel C13H18AlClTi
MDL-Nummer MFCD00151575
Synonym Tebbe Reagent
Spezifikation
Chemischer Name oder Material mu-Chloro-mu-methylenebis (cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminum
Farbe Braunrot
Dichte 0.927 g/mL
Flammpunkt 1°C (34°F)
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9091
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,benzene,dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 284.62
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number044506.AC,044506.AA
ChargennummerA0458313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog Number044506.AC
ChargennummerA0458313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number044506.AC,044506.AA
ChargennummerN21J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044506.AC
ChargennummerN27J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number044506.AC
Name des Produkts
Mu-Chlor-mu-Methylenbis(cyclopentadienyl)titaniumdimethylaluminium, 0.5 M in Toluol, Thermo Scientific Chemicals >