Learn More
IKA™ MT 40 DISPOSABLE GRINDING CHAMBER
Der Edelstahl-Schläger reduziert weiche, mittlere, harte und spröde Materialien mit einer Mohs-Härte von bis zu 5 (Mangan oder Apatit: 5 Mohs).
Marke:  IKA™ 0004425000
91.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15583824
  • 123.00 CHF / 10 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die Kammer besteht aus transparentem Kunststoff (PP), sodass Mahltests jederzeit beobachtet werden können
  • 40 ml Nutzvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkammer
40 mL
Polypropylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    18
    Stunden
    1
    Minuten
    17
    Sekunden
    0
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    18
    Stunden
    1
    Minuten
    17
    Sekunden
    0
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ MT 40 DISPOSABLE GRINDING CHAMBER > Kapazität: 40 ml