Learn More
Velp Scientifica™ MST-Magnetrührer
Velp Scientifica™ MST, kleiner und effizienter Magnetrührer, Technopolymer-Modell mit ausgezeichneter Drehzahlregelung, auch bei niedrigen Drehzahlen.
Marke: Velp Scientifica™ F203A0440
77.19 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- MST-Modell
- Mit qualitativ hochwertiger Geschwindigkeitsregelung, auch bei niedrigen Temperaturen
Spezifikation
1.100 U/min | |
5.000 ml | |
0,6 W | |
50 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 0,6 W | |
MST | |
Magnetrührer |
Technopolymer | |
100/240 V | |
50 x 130 x 150 mm (H x B x T) | |
130 mm | |
50/60 Hz | |
Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei niedrigen Drehzahlen | |
0,4 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MST-Magnetrührer > Fassungsvermögen: 5000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur