Learn More
Velp Scientifica™ MSL 8 Magnetrührer für große Volumen
Magnetrührer für Dauerbetrieb mit sowohl niedrigen als auch hohen Drehzahlen für Sicherheit und Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Die ideale Lösung für das Rühren größerer Volumen in Life Science und Pharmazie-Labors.
Marke:  Velp Scientifica™ F203A0513
Artikelnummer. 17220464
  • 191.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sanftanlauf zum Schutz des Mediums
  • Bedienfeld vor verschütteten Flüssigkeiten
  • SpeedServo™ Technologie hält die Drehzahl konstant
  • Bürstenloser Motor ermöglicht bei hohen Volumen Dauerbetrieb mit beliebiger Drehzahl
  • Robuste Abdeckung aus Edelstahl lässt Farbwechsel und Partikel erkennen
Spezifikation
Spezifikation
40 bis 1500 U/min
Edelstahl
Analog
100/240 V
Magnetrührer
1
8 L
Quadratisch
4,5 W
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MSL 8 Magnetrührer für große Volumen > MSL 8 Magnetrührer für große Volumen, Kapazität: 8 l; Drehzahl: 40 bis 1.500 U/min, Rührpositionen: 1, Spannung: 100/240 V; Wattleistung: 4,5 W