Learn More
Velp Scientifica™ MSL 8 Digital – Magnetrührer für große Volumen
Digitaler Magnetrührer für Dauerbetrieb mit sowohl niedrigen als auch hohen Drehzahlen, mit Zeitschaltuhr, automatischer Umkehrung und SpeedServo™. Die ideale Lösung für das Rühren größerer Volumen in Life Science und Pharmazie-Labors.
Marke: Velp Scientifica™ F203A0510
223.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24299" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hoch-Volumen-Magnetrührer mit digitaler Anzeige zur präzisen Einstellung der Arbeitsparameter
- Programmierbarer Betrieb mit integrierter Zeitschaltuhr und automatischer Umkehr
- Für großvolumige Zubereitungen von Zell- und Gewebekulturen und Puffern
- SpeedServo™ Technologie hält die Drehzahl konstant
- Unbeaufsichtigtes Rühren von 1 min bis 99 h und 59 min
- Bürstenloser Motor ermöglicht bei hohen Volumen Dauerbetrieb mit beliebiger Drehzahl
- Robuste Abdeckung aus Edelstahl lässt Farbwechsel und Partikel erkennen
Spezifikation
40 bis 1500 U/min | |
Metall mit Epoxidbeschichtung | |
Digital | |
110/240 V | |
Magnetrührer |
1 | |
8 l | |
Quadratisch | |
5 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MSL 8 Digital – Magnetrührer für große Volumen > MSL 8 Digital – Magnetrührer für große Volumen, Drehzahl: 40 bis 1500 U/min; Fassungsvermögen: 8 l, Anzeige: LED, Spannung: 110/240 V; Wattleistung: 5 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur