Learn More
IKA™ MS3 Control Kompakt-Universalschüttler
Platzsparender universeller kleiner Schüttler zur Verwendung mit Mikrotiterplatten und allen kleinen Gefäßen.
Marke: IKA™ 0020016017
824.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Großes Spektrum von Aufsätzen
- Aufsatzerkennung
- Timer mit Countdown-Funktion
- In allen Drehzahlbereichen stabil
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
- USB-Anschluss für Fernsteuerung
- Kontinuierlicher oder Touch-Betrieb (mit Standardaufsatz)
- Zwei Betriebsmodi:
- Modus A (Sicherheitsmodus mit Aufsatzerkennung):
Die maximale Drehzahl von 3,000 U/min wird nur erreicht, wenn sich der Standardaufsatz im Berührungsmodus befindet. Mit anderen Aufsätzen ist die Geschwindigkeit auf 1,300 U/min begrenzt. - Modus B (ohne Aufsatzerkennung):
Eine Drehzahl von 3,000 U/min ist mit allen Aufsätzen möglich, je nach Anwendung (siehe Zubehörliste im Handbuch).
- Modus A (Sicherheitsmodus mit Aufsatzerkennung):
Spezifikation
4.5 mm | |
100 bis 3000 U/min | |
100/240 V Wechselspannung, 24 V Gleichspannung | |
LCD: Geschwindigkeit, Zeitgeber | |
1 s bis 3599 min |
0,5 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz, 20 W | |
148 x 63 x 205 mm | |
RS-232-Schnittstelle |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%