Learn More
MRS 2179 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18748576
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
MRS 2179 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18748576
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18748576
Marke: Tocris Bioscience 0900/10
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective P2Y1 antagonist
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454889-37-2
Summenformel C11H17N5Na4O9P2
Molekulargewicht (g/mol) 517.19
InChI-Schlüssel HLJPLHFSEAJJGC-ZKRIHRHSSA-N
Synonym 2'-Deoxy-N6-methyladenosine 3', 5'-bisphosphate tetrasodium salt
PubChem CID 131848299
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-[6-(methylamino)purin-9-yl]-2-(phosphonooxymethyl)oxolan-3-yl] dihydrogen phosphate;sodium
SMILES CNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3CC(C(O3)COP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MRS 2179 tetrasodium salt
Menge 10 mg
Formelmasse 513.16
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MRS 2179 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™ >