Learn More
MRP1 / ABCC1 Mouse, Clone: MRP1/1343, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4363-MSM1-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970488
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
MRP1 / ABCC1
Cytoplasmic and Cell Surface
MRP1/1343
Unconjugated
XP_016878731
Mouse
190kDa
Protein A/G Purified
RUO
4363
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ABCC1
Recombinant human full-length ABCC1
A549 cells. Colon, Endometrium, Ovary. Testis or Tonsil.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.