Learn More
MRK 016, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
GABAA receptor inverse agonist selective for the α5-subtype (EC50 = 3 nM). Exhibits affinity at benzodiazepine binding site of recombinant human GABAA receptors (Ki values are 0.77 nM, 0.83 nM, 0.85 nM and 1.4 nM for α3-, α1-, α2-, and α5-containing respectively). Increases long-term potentiation (LTP) in mouse hippocampal slices. Exhibits no anxiogenic or proconvulsant activity.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MRK 016 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 368.39 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MRK 016, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur