Learn More
Tocris Bioscience™ MQAE
Fluorescent Cl- indicator; membrane permeable
Marke: Tocris Bioscience™ 7856/100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MQAE is a membrane-permeable intracellular chloride ion (Cl-) indicator. The fluorescence intensity of MQAE decreases proportionally as Cl- ions increase. Excitation/emission maxima (λ) are 355 nm and 460 nm respectively. Can be used in fluorescence microscopy and flow cytometry, suitable for use in vivo and in vitro.
Spezifikation
1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-6-methoxyquinolin-1-ium bromide | |
100 mg | |
C14H16BrNO3 |
162558-52-3 | |
Ion Indicators | |
0.95 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ MQAE > 100 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur