Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Total RNA Extraction Kit
Wird mit MPure-12-Geräten für die RNA-Extraktion verwendet
Marke: MP Biomedicals™ 117022160
313.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24340" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Produktbeschreibung: Das MPure-12 Total RNA Extraction Kit wird zusammen mit dem MPure-12-Gerät zur Extraktion der Gesamt-RNA aus Vollblut, Blutzellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Hefe oder kultivierten Zellen verwendet.Anwendungsempfehlung: Automatische Nukleinsäure-Aufreinigung
Handelsname: Marke MPure-12
Marke: MPure-12
Anwendungshinweis: Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Das MPure-12 Gesamt-RNA Extraktionskit sollte bei Raumtemperatur (15 °C bis 25 °C) gelagert werden. Die Reagenzienkartuschen dürfen nicht eingefroren werden. Die Kits sind unter diesen Bedingungen 15 Monate lang stabil. | |
Vollblut, Yeast, Cultured Cells, Animal Tissue, Pflanzengewebe, Blutzellen | |
Proteinase K-Lösung (40 μl), Lysepuffer 2 (720 μl), Bindepuffer 1 (1300 μl), magnetische Bead-Lösung (800 μl), Waschpuffer 1 (1000 μl), Waschpuffer 2 (1000 μl), Waschpuffer 3 (1000 μl), RNase-freies Wasser (1000 μl), RNase-freies Wasser (1000 μl), DNase | |
48 Tests | |
MPure Total RNA Extraction Kit |
Kit | |
RT-PCR, qPCR, Sequenzierung (NGS), Microarray, DDRT PCR, TaqMan™ Analyse, Northern-Blot-Analyse, Northern Blotting | |
RNA-Extraktionskit | |
Tierisches und menschliches Gewebe |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.