Learn More
MP Biomedicals™ MPure-32 aNAP-System
Das MPure-32 aNAP-System ist zur Verwendung in Kombination mit MP Biomedicals DNA/RNA Extraktionkits zur Extraktion von DNA/RNA aus klinischen/nicht-klinischen Proben vorgesehen. Dieses Gerät kann zur Unterstützung der Probenvorbereitung für wissenschaftliche Forschung und In-vitro-Diagnosen verwendet werden.
Marke:  MP Biomedicals™ 117032200
Artikelnummer. 17732458
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Das MPure-32™ aNAP-System ist ein vollautomatisiertes Nukleinsäure-Extraktionssystem auf Grundlage von Magnetbeads. Es kann innerhalb kurzer Zeit (ca. 40 bis 60 Minuten) 32 Proben gleichzeitig verarbeiten.
  • Neben seiner Fähigkeit, Nukleinsäure mit hoher Reinheit und Ausbeute zu extrahieren, bietet das MPure-32™ aNAP-System folgende Vorteile:
    • Benutzerfreundlichkeit
    • Eliminiert das Risiko menschlicher Fehler und Kreuzkontamination
    • Geringere Färbedauer
    • Präzise Temperaturregelung
    • Hohe Flexibilität
  • MP Biomedicals bietet auch eine Reihe von Reagenzien-Kits für verschiedene biologische Proben. Der Anwender hat die Flexibilität, die Reagenzien mit den entsprechenden Verbrauchsmaterialien selbst zu montieren, um maximale Kosteneffizienz zu erzielen, oder den Komfort mit vormontierten Reagenzien-Kits zu erhöhen.
  • Technische Daten:
    • Laufzeit: 45 bis 60 Minuten
    • Proben je Durchlauf: 1 bis 32 Proben pro Durchlauf
    • Gewicht (NW): 21 kg
    • Abmessungen: 38 x 35 x 37 cm
    • Stromversorgung: 3,2 A, 100/240 V
    • Verarbeitungsvolumen: 50 μl bis 1.000 μl
    • Magnetstab: > 4.300 Gauß
    • Temperaturregelung: 1 Set
    • Heizblock: Ja (2 St.)
    • Erhitzen: RT 70 °C
    • UV-Lampe: Ja
    • Anzeige: 5,5 Zoll-Touchscreen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewebe, Zellkulturen, Bakterien
50 bis 1000 μl
Rörchen
PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
8
32 Proben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ MPure-32 aNAP-System > Extraktionssystems; Probentyp: Gewebe, Zellkulturen oder Bakterien