Learn More
Welch™ MPC 101 Z Vakuumpumpe
Diese Pumpen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit Chemikalien. Die benetzten Teile der Welch Ilmvac™ MPC 101 Z Vakuumpumpen bestehen aus PTFE und anderen Fluorkunststoffen und ermöglichen so ein Pumpen von aggressiven Lösungsmittel- und Säuredämpfen.
Marke: Welch™ 412522
1042.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
- Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
- EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
- Tragegriff
- Schwingungsdämpfungsfüße
- MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
- MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
- Analytisch reines, ölfreies Vakuum
- Anwenderfreundlich
- Leichte und robuste Konstruktion
- Entwickelt für den Dauerbetrieb
- Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
- Minimale Vibration während des Betriebs
- Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
- Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
Spezifikation
16.7/18 l/min | |
255 mm | |
60 w | |
16.7/18 l/min | |
147 mm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
230 V | |
MPC 101 Z | |
6.5 kg | |
50/60 Hz | |
195 mm | |
< 8 mbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%