Learn More
MP Biomedical™ 2019-nCoV IgG/IgM Kombi-Diagnose-Schnelltestkarten für COVID-19
Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Kombi-Diagnose-Schnelltestkarten für COVID-19 sind ein immunchromatographischer Schnelltest zur qualitativen Bestimmung von IgG- und IgM-Antikörpern gegen das neuartige 2019-Coronavirus (2019-nCoV, SARS-CoV-2) in humanem Serum, Plasma oder Vollblut.
Marke:  MP Biomedical™ 07RDCOV19
Artikelnummer. 16650272
  • 404.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Ein schneller Diagnosetest zum Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern gegen COVID-19.
  • Schnelle Ergebnisse in 15 Minuten, keine Geräte erforderlich.
  • Es herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass IgM in der ersten Abwehr von Virusinfektionen die entscheidende Rolle spielt, auf die dann die Bildung von adaptiven IgG mit hoher Affinität für langfristige Immunität und das immunologische Gedächtnis folgt. Der Test von COVID-19-IgM- und -IgG-Antikörpern ist daher eine effektive Methode für die schnelle Diagnose einer COVID-19-Infektion. Der Nachweis von COVID-19-IgM-Antikörpern weist in der Regel auf eine kürzliche Exposition durch COVID-19 hin, während der Nachweis von COVID-19-IgG-Antikörpern auf ein späteres Infektionsstadium hindeutet. Dieser kombinierte Antikörpertest von MP Biomedicals könnte also auch Informationen über das Infektionsstadium liefern.
Spezifikation
Spezifikation
96,8 %
CE-IVD
Immunchromatographie
87,8 %
MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM-Kombinationstestkarte (x25), Probenpuffer, Kapillarpipetten, Gebrauchsanweisung
25 Tests
2 °C° bis 30 °C°
15 min
Bewahren Sie die Testeinheiten bei 2 bis 30 °C in der versiegelten Originalverpackung auf. Nicht einfrieren.
IgG- und IgM-Antikörper gegen COVID-19
Serum, Plasma, Vollblut
Ja
1 Packung mit 25 Tests
2 μl
0,99
Videos
  • MP Biomedicals - Rapid Test COVID-19
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Instructions
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum29/04/2020 Catalog Number
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedical™ 2019-nCoV IgG/IgM Kombi-Diagnose-Schnelltestkarten für COVID-19 > 25 Tests