Learn More
MP Biomedicals™ Wesson Salzmischung
Insektenernährungsgemisch
Marke:  MP Biomedicals™ 0290285110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11435672
  • 327.00 CHF / 10 Kilogramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
Gepudert
Wesson Salzmischung ist als Insektenernährungsgemisch konzipiert.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Calciumcarbonat, 21%
  • Kupfersulfat·5H2O, 0,039%
  • Eisenphosphat, 1,47%
  • Mangansulfat·H2O, 0,02%
  • Magnesiumsulfat·7H2O, 9%
  • Kalium-Aluminiumsulfat, 0,009 %
  • Kaliumchlorid, 12%
  • Kaliumphosphat, monobasisch, 31%
  • Kaliumiodid, 0,005%
  • Natriumchlorid, 10,5%
  • Natriumfluorid, 0,057%
  • Tricalciumphosphat, 14,9 %
Vorbereitung:
  • 1 x Lösung durch Auflösen von 8 g Pulver in 1 l destilliertem Wasser herstellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
Ratte
Calciumcarbonat 21 %, Kupfersulfat 5H2O 0,039 %, Eisenphosphat 1,47 %, Mangansulfat H2O 0,02 %, Magnesium-Sulfat.7H2O 9 %, Kalium-Aluminiumsulfat 0,009 %, Kaliumchlorid 12 %, Kaliumphosphat, monobasisch, 31 %, Kaliumiodid 0,005 %, Natriumchlorid 10,5 %, Natriumfluorid 0,057 %, Tricalciumphosphat 14,9 %
10 kg
15 °C bis 30 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Wesson Salzmischung > Wesson Salzmischung, 10 kg