Learn More
MP Biomedicals™ Verstärkermischung für die Vitaminernährung
VDFM
Marke:  MP Biomedicals™ 0290465401
Artikelnummer. 11415782
  • 276.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Die Anreicherungsmischung für MP Vitamin Diet enthält genügend Vitamine, um Mängel bei allen Tierarten zu verhindern, wodurch eine präzise Kontrolle der Vitaminspiegel möglich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
1 kg
15 °C bis 30 °C
Vitamin-A-Acetat (500000 IU/g) 1,8 g/kg, Vitamin D2 (850000 IU/g) 0,125 g/kg, DL-a-Tocopherol-Acetat 22 g/kg, Ascorbinsäure 45 g/kg, Inositol 5 g/kg, Cholinchlorid 75 g/kg, Menadion 2,25 g/k g/kg, p-Aminobenzoesäure 5 g/kg, Niacin 4,25 g/kg, Riboflavin 1 g/kg, Pyridoxinhydrochlorid 1 g/kg, Thiaminhydrochlorid 1 g/kg, Calcium-Pantothenat 3 g/kg, Biotin 0,02 g/kg, Folsäure 0,09 g/kg, Vitamin B12 0,00135 g/kg
Die Anreicherungsmischung für MPMP Vitamin Diet enthält genügend Vitamine, um Mängel bei allen Tierarten zu verhindern, wodurch eine präzise Kontrolle der Vitaminspiegel möglich ist
Ratte
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Verstärkermischung für die Vitaminernährung > Anreicherungsmischung Vitamin Diet , Pulver, 1 kg