Learn More
MP Biomedicals™ Stammzellenfaktor, menschlich, rekombinant
Stimuliert die Proliferation von Knochenmarkzellen in mit 5-Fluorouracil behandelten Mäusen
Marke:  MP Biomedicals™ 0215869810
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11429921
  • 404.92 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hämatopoetischer Wachstumsfaktor, auch als Mastzellwachstumsfaktor bzw. c-kit-Ligand bezeichnet
  • Expression in E .coli
  • ED50 ist 20.0 ng/ml
Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt
Bestellinformation
Gefriergetrocknet geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Steril gefiltert mit anschließender Gefriertrocknung des Proteins ohne Zusatzstoffe
≥ 98%
E. coli
Stammzellfaktor
Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt
10 μ g
Human
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Stammzellenfaktor, menschlich, rekombinant > Stammzellfaktor 10 μg