Learn More
MP Biomedicals™ Roll & Grow™ Plating-Beads
Hefe und Bakterienzellen sicher und einfach verteilen
Marke: MP Biomedicals™ 115000550
46.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Roll & Grow™ Plattierungs-Beads werden zur Verteilung von 25–400 μl Bakterien- oder Hefezellen über die Oberfläche einer Agarplatte verwendet und bieten eine sicherere und schnellere Alternative zur herkömmlichen Galvanisierungsmethode mit einer Glasstange, die mit Ethanol und Flammen sterilisiert wurde. Sterile Roll & Grow™ Plattierungs-Beads werden in zwei konischen 50 ml-Röhrchen mit Rand geliefert. Pro Platte werden zwischen sechs und sieben 4 mm-Glas-Beads für insgesamt etwa 160 standardmäßige 100 mm-Platten verwendet.
- Zellen in wenigen Sekunden auf Platten verteilen
- Kein Gefahren durch Flammen und Ethanol
- Kein Bedarf an zerbrechlichen Glas-“Hockeysticks”
- Konsistente, gleichmäßige Kolonieverteilung
- Stabil und einfach zu verwenden
Zellzyklus; Zellproliferation; Zellstoffwechsel; Zell-Lebensfähigkeit; Zytotoxizität; Proteinhandel; Bakterienzellkultur; Zellkonservierung; Zellzählung; Lebensfähigkeit; Kryokonservierung; Insektenzellkultur; Säugetierzellkultur; Pflanzenzellwachstum; Primärzellkultur; Stammzellkultur; Hefezellkultur
Spezifikation
2 Röhrchen | |
Walzen und Wachsen von Plattierperlen | |
Ummantelte konische 50 ml-Röhrchen | |
15 bis 30 °C | |
2 Tubes |
Glas | |
Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstoffwechsel, Zelllebensfähigkeit, Zytotoxizität, Protein-Trafficking, Bakterienzellkultur, Zellkonservierung, Zellzählung, Lebensfähigkeit, Kryokonservierung, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Pflanzenzellwachstum | |
4 mm | |
Steril |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30