Learn More
MP Biomedicals™ Raffinose-Pulver
Pentahydrat-Pulver ist zu 98 % rein
365.00 CHF - 631.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
---|---|
Zusatzstoff | D-(+)-Raffinosepentahydrat |
Form | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hefezellkultur, Genexpression |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347769
|
MP Biomedicals™
114010022 |
454 g |
631.00 CHF
454 Gramm |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11337769
|
MP Biomedicals™
114010012 |
227 g |
365.00 CHF
227 Gramm |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Weißes Pulver
Hefezellkultur, Genexpression
Spezifikation
15°bis 30 °C | |
D-(+)-Raffinosepentahydrat | |
Pulver | |
Hefezellkultur, Genexpression |