Learn More
MP Biomedicals™ MYCOPLASMA REMOVAL AGENT 5 ml
Eliminiert Mykoplasma-Kontamination durch Zellkulturen
Marke: MP Biomedicals™ 093050044
348.52 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Jedes Fläschchen kann bis zu 25 Zellkulturen dekontaminieren
- Tötet Mykoplasma vollständig ab
- Kein Wiederauftreten von Mykoplasmakontamination
- Aktivität mit breitem Spektrum
- Wirksam bei niedriger Konzentration
- Nachweislich geringe Zytotoxizität
Spezifikation
Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern. Vor Licht schützen. | |
Klare, hellgelbe Lösung | |
Steril | |
5 ml |
50 µg/ml | |
Entfernung von Mykoplasmen | |
Elimination von Mykoplasmen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ MYCOPLASMA REMOVAL AGENT 5 ml > 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur